Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -170+270 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 659 EUR InStock
45544.A3 45544.22 45544.36
Cuivre ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -170+270 mesh
Cuivre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2567 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083.4 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité