Rhénium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45524.KTEA 417 EUR InStock
45524.KT
Rhénium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Rhénium
Formule: Re
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
Merck Index: 12,08343
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité