Ruthénium ≥99.9% (base métaux), cubes, Length: 6 mm (0.24 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45484.KFEA 1110 EUR InStock
45484.KF
Ruthénium ≥99.9% (base métaux), cubes, Length: 6 mm (0.24 in)
Ruthénium
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité