Sodium silicate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
7561.1 7561.2
ROTH7561.1EA 17.5 EUR InStock
ROTH7561.1 ROTH7561.2
Sodium silicate
Sodium silicate
Formule: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00003492
Numéro CAS: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
Merck Index: 13,08751
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité