Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
799306AEA 89 EUR InStock
799306A
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896
Point d'ébullition: >118 °C (1013 hPa)
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32 °C (coupe fermée)
ONU: 2924
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (Acide acétique) (V/V) 33,08 - 33,58 %(V)
Titre (Chlorobenzène) (V/V) 66,41 - 66,91 %(V)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité