Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
5154.2500EA 44.2 EUR InStock
5154.2500
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896
Point d'ébullition: >118 °C (1013 hPa)
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32 °C (coupe fermée)
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acetic acid) 31.5 - 33.5 %
Density (20/4) 1.07 - 1.09
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité