2-Éthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0365-25ML E0365-500ML E0365-100ML E0365-5ML
TCIAE0365-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAE0365-25ML TCIAE0365-500ML TCIAE0365-100ML TCIAE0365-5ML
2-Éthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
2-Éthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00001445
Numéro CAS: 3760-20-1
EINECS: 223-174-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e37f5f1736c394a1abf0078e0e37c4398b20c2d&vid=1416d72dbdb85e3e4685519b5541753271903f11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité