Ether de pétrole, 35…60 °C ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
184519-1L 184519-6X1L 184519-2.5L
184519-1LEA 85.8 EUR InStock
184519-1L 184519-6X1L 184519-2.5L
Ether de pétrole, 35…60 °C ACS, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition: 40-60 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Refractive index (n 20/D) 1.358 - 1.368
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Boiling range 35 - 60 °C
Explosion Limit 8 %
Acidity complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 475 °F
Vapor Pressure 7.99 psi ( 20 °C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité