4-Méthylheptane-3-ol érythro + thréo ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20357.06 B20357.14
B20357.06EA 82.2 EUR InStock
B20357.06 B20357.14
4-Méthylheptane-3-ol érythro + thréo ≥99%
4-Méthylheptane-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 14979-39-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 98-99°/75mm Beilstein Reference: 1733008 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004568
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (75 mmHg)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.830
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004568
Numéro CAS: 14979-39-6
EINECS: 239-058-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité