Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes) contains <5% n-Hexane pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexanes
383810010 383810025
ACRO383810010EA 271 EUR InStock
ACRO383810010 ACRO383810025
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes) contains <5% n-Hexane pour HPLC
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes)
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.66 g/cm³
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité