Hexane (mélange d'isomères), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34493-2.5LEA 201 EUR InStock
34493-2.5L
Hexane (mélange d'isomères), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Hexane (mélange d'isomères)
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 48-65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -154 °C
Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
Explosion Limit 7.5 %
Autoignition Temperature 437 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité