Isohexane (mélange d'isomères)
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT904.1EA 121.5 EUR InStock
ROTHT904.1
Isohexane (mélange d'isomères)
Isohexane (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 92112-69-1
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité