Ethanol-D6, anhydre (99% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl carbinol-D6, Hydroxy ethane-D6, Ethanol-[²H₆], Ethyl alcohol-D6
300680010 300680050
ACRO300680010EA 103 EUR InStock
ACRO300680010 ACRO300680050
Ethanol-D6, anhydre (99% D) pour spectroscopie RMN
Ethanol-D6
Formule: D₃CCD₂OD
MW: 52,02 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -114,5 °C
Densité: 0.892 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051020
Numéro CAS: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité