Ethanol-D1 99.5+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
166320250 166321000
ACRO166320250EA 70.8 EUR InStock
ACRO166320250 ACRO166321000
Ethanol-D1 99.5+ atom % D pour spectroscopie RMN
Ethanol-D1
Formule: C₂H₅DO
Point d'ébullition: 78 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114.5 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Numéro CAS: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
ONU: 1170
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité