Lactose monohydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
101394SEA 49.3 EUR InStock
101394S
Lactose monohydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro CAS: 10039-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Specific optical rotation (10 %; water) 52.0 - 52.8 °
Acidity Max. 0.005 meq/g
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water 4.8 - 5.4 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité