Lactose monohydraté (sucre de lait), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07660.0250EA 57.8 EUR InStock
1.07660.9010 1.07660.0250 1.07660.1000 1.07660.9999
Lactose monohydraté (sucre de lait), Millipore®
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro CAS: 10039-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité