Lactose monohydraté, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF pouvant être utilisé comme excipient, pour la fabrication de comprimés, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08195.9029EA 0 EUR InStock
1.08195.9029 1.08195.9525
Lactose monohydraté, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF pouvant être utilisé comme excipient, pour la fabrication de comprimés, SAFC®
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro CAS: 10039-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité