Lactose monohydraté (sucre de lait)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
OXOILP0070BEA 50.4 EUR InStock
OXOILP0070B
Lactose monohydraté (sucre de lait)
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro CAS: 10039-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité