L(+)-Rhamnose monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Désoxy-L(+)-mannose monohydraté
MOLEM71239713EA 0 EUR InStock
MOLEM71239713
L(+)-Rhamnose monohydraté
L(+)-Rhamnose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Point de fusion: 85…95 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
Merck Index: 12,08338
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité