L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Rhamnose monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
4655.1 4655.2
ROTH4655.1EA 0 EUR InStock
ROTH4655.1 ROTH4655.2
L(+)-Rhamnose monohydraté
L(+)-Rhamnose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Point de fusion: 85…95 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité