G418 disulfate
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
49418.02 49418.03 49418.04
SERA49418.02EA 0 EUR InStock
SERA49418.02 SERA49418.03 SERA49418.04
G418 disulfate
G418 disulfate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité