Réactif de Fehling II pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Fournisseur: Roth Carl
ROTHN056.1EA 56.9 EUR InStock
ROTHN056.1
Réactif de Fehling II pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling II
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité