Glyoxal 40% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethanedial
A16144.0FEA 110 EUR InStock
A16144.0F A16144.AE A16144.0D A16144.AP
Glyoxal 40% (p/p) en solution aqueuse
Glyoxal
Formule: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1,271
Numéro MDL: MFCD00006957
Numéro CAS: 107-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité