Glyoxal 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ethanedial
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20610.1000EA 57.9 EUR InStock
8.20610.9999 8.20610.1000 8.20610.0100 8.20610.2500 8.20610.9025 8.20610.9035 8.20610.0106
Glyoxal 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Formule: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006957
Numéro CAS: 107-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -14 °C
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20.2 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.3826 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité