Acide iodhydrique 57% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Iodure d'hydrogène
20345.267EA 386 EUR InStock
20345.267
Acide iodhydrique 57% pour analyses
Acide iodhydrique
Formule: HI
MW: 127,91 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
ONU: 1787
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Non-volatile residue Max. 0.5 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.03 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité