Glycérol ≥86%
Fournisseur: Roth Carl
7533.1 7533.2 7533.3
811-6100EA 47.9 EUR InStock
811-6100 ROTH7533.2 ROTH7533.3
Glycérol ≥86%
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité