Rifampicine
Fournisseur: Molekula
MOLE32609202-5GEA 0 EUR InStock
MOLE32609202-5G
Rifampicine
Rifampicine
Formule: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Point de fusion: 183…188 °C
Numéro MDL: MFCD00151389
Numéro CAS: 13292-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité