Lanoline, anhydre USP
Fournisseur: Thermo Scientific
413005000 413000025
ACRO413005000EA 73.6 EUR InStock
ACRO413005000 ACRO413000025
Lanoline, anhydre USP
Lanoline
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 0,932 to 0.945 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 209 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081740
Numéro CAS: 8006-54-0
EINECS: 232-348-6
Merck Index: 12,05371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Wax
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
Water ≤0.25 %
Additional info Petrolatum: passes test
Antioxidant ≤0.02 % (BHT)
Residue after ignition ≤0.1 %
Acidity ≤2.0 ml (ml 0.1 N NaOH)
Alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤0.035 %
Iodine value 18 to 36
Ammonia (NH3) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité