Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lanoline

Fournisseur: Thermo Scientific

A16902.0BEA 114 EUR InStock
A16902.0B A16902.30
Lanoline
Lanoline


Point de fusion: 38…44 °C
Densité: 0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081740
Numéro CAS: 8006-54-0
Merck Index: 14,5358
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité