Phénol liquéfié ≥80%
Fournisseur: VWR Chemicals
294785AEA 243 EUR InStock
294785A 29478CB
Phénol liquéfié ≥80%
Phénol liquéfié
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 78,5 - 81,5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité