Orcéine pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20294.03 B20294.06
B20294.03EA 35.1 EUR InStock
B20294.03 B20294.06
Orcéine pour analyses
Orcéine
CAS No.: 1400-62-0 Merck Reference: 14,6863 MDL No.: MFCD00062310
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Merck Index: 14,6863
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité