Orcéine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0320.1EA 165 EUR InStock
ROTH0320.1
Orcéine
Orcéine
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité