Acide chlorhydrique ≥36,5% ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87617.AK 87617.AU 87617.K4
87617.AKEA 108 EUR InStock
87617.AK 87617.AU 87617.K4
Acide chlorhydrique ≥36,5% ≥99.999% (base métaux)
Acide chlorhydrique
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Density: 1.19 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 81.5…110 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.19
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4780
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité