Acide iodhydrique 57% (p/p) en solution aqueuse non stabilisé pour analyses, distillé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 56.3 EUR InStock
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Acide iodhydrique 57% (p/p) en solution aqueuse non stabilisé pour analyses, distillé
Acide iodhydrique
Formule: HI
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
ONU: 1787
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité