Acide iodhydrique 57%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00341.0250 1.00341.9022
1.00341.0250EA 189 EUR InStock
1.00341.0250 1.00341.9022
Acide iodhydrique 57%, Supelco®
Acide iodhydrique
Formule: HI
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
ONU: 1787
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité