Acide sulfurique ≥90-91% According to Gerber pour analyses, pour la détermination des matières grasses dans le lait
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 48.1 EUR InStock
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Acide sulfurique ≥90-91% According to Gerber pour analyses, pour la détermination des matières grasses dans le lait
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité