Sodium chlorure 0,9% en solution aqueuse, stérile
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 50 EUR InStock
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Sodium chlorure 0,9% en solution aqueuse, stérile
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (20 °C) 5,0 - 7,5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité