Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Danger
9062.3 9062.1
ROTH9062.3EA 24.9 EUR InStock
ROTH9062.3 ROTH9062.1
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
ONU: 1791
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité