Sodium hypochlorite 10 - 15% chlore disponible en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
219250025 219255000 219250100
ACRO219250025EA 75.4 EUR InStock
ACRO219250025 ACRO219255000 ACRO219250100
Sodium hypochlorite 10 - 15% chlore disponible en solution aqueuse
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
ONU: 1791
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité