Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 0 EUR InStock
1.05614.9025 1.05614.2500
Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) en solution aqueuse, Supelco®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
ONU: 1791
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité