Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Sérine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine

EHERC16935700EA 170 EUR InStock
EHERC16935700
DL-Sérine
DL-Sérine


Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 243…244 °C
Densité: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
Merck Index: 13,08534
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité