Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Sérine ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.41235.0100EA 92.2 EUR InStock
8.41235.0100
DL-Sérine ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
DL-Sérine


Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 243…244 °C
Densité: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
Merck Index: 12,08604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% min
Identification (IR-spectrum) Conforms
Melting range, beginning 235°C min
Melting range, end 240°C max


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité