DL-Sérine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine
MOLEM61964739EA 0 EUR InStock
MOLEM61964739
DL-Sérine
DL-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 243…244 °C
Densité: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
Merck Index: 12,08604
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité