Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Lysine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-LysineH-DL-Lys-OH

EHERC14655000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14655000
DL-Lysine
DL-Lysine


Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00064432
Numéro CAS: 70-54-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité