Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Chlorure de baryum
FFCHFF20705000EA 0 EUR InStock
FFCHFF20705000
Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité