Calcium hypochlorite 65% chlore disponible en solution aqueuse tech., granuleux
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 69.4 EUR InStock
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Calcium hypochlorite 65% chlore disponible en solution aqueuse tech., granuleux
Calcium hypochlorite
Formule: CaCl₂O₂
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
ONU: 3485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité