Acide sulfurique fumant (20 - 30% free SO₃), très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oleum
419970250 419975000 419970025
419970250.EA 45.8 EUR InStock
419970250. 419975000. 419970025.
Acide sulfurique fumant (20 - 30% free SO₃), très pur
Acide sulfurique fumant
Formule: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
Point de fusion: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137792
Numéro CAS: 8014-95-7
ONU: 1831
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Assay 20 to 30 % (free SO3)
Residue after ignition ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité