Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 2-méthylheptanoïque

Attention
Synonyms: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid

002772-1G 002772-5G
FLUO002772-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002772-1G FLUO002772-5G
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (0,5 mmHg)
Densité: 0,9122 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00142944
Numéro CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité