Réactif de Fehling I
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO270800010EA 45.2 EUR InStock
ACRO270800010 ACRO270800025
Réactif de Fehling I
Réactif de Fehling I
Formule: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité