Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
31963.291EA 69.4 EUR InStock
31963.291
Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling I
Cuivre (II) sulfate en solution
10 ml de solution A + 10 ml de solution B correspondent à environ 0,050 g de glucose anhydre
Formule: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité